Principaux documents
722596
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-iodonicotinaldehyde
1 G
166,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
166,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClINO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
87-92 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
Clé InChI
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable