Principaux documents
728071
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-proline
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-1-Formyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Beilstein:
472437
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Composition
carbon, 49.3-51.3%
nitrogen, 9.4-10.1%
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-7-3-1-2-5(7)6(9)10/h4-5H,1-3H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clé InChI
DHDRGOURKDLAOT-YFKPBYRVSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bifunctional Organocatalysis with N-Formyl-L-Proline
Wei, S., et al.
Synlett, 5, 707-711 (2010)