Principaux documents
72801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde oxime
≥97.0% (N)
Synonyme(s) :
4-Nitrobenzaldoxime
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH=NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13
Numéro Beilstein :
2047086
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (N)
Pf
126-130 °C (lit.)
128-131 °C
Chaîne SMILES 
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
Clé InChI
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Autres remarques
Reagent (as tetramethylguanidine salt) for the cleavage of the 2-chlorophenyl protection in oligonucleotides in high yield with little or no nucleotide cleavage
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron Letters, 4443-4443 (1978)
C.B. Reese et al.
Tetrahedron Letters, 2727-2727 (1978)