Principaux documents
727997
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(4-methoxytrityl)-OH
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethylsulfanyl]propionic acid, Fmoc-Cys(Mmt)-OH, Nα-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-S-4-methoxytrityl-L-cysteine
5 G
220,00 $
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
220,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H33NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
615.74
Beilstein:
8524562
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-Cys(4-methoxytrityl)-OH, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lumps
Activité optique
[α]/D +14.0±1.0°, c = 1 in THF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(SC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H33NO5S/c1-43-29-22-20-28(21-23-29)38(26-12-4-2-5-13-26,27-14-6-3-7-15-27)45-25-35(36(40)41)39-37(42)44-24-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35H,24-25H2,1H3,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
Clé InChI
LOBUWFUSGOYXQX-DHUJRADRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Elyse T Williams et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(36), 11640-11643 (2018-07-07)
We report a new method herein coined SP-CLipPA (solid-phase cysteine lipidation of a peptide or amino acid) for the synthesis of mono-S-lipidated peptides. This technique utilizes thiol-ene chemistry for conjugation of a vinyl ester to a free thiol of a