Principaux documents
727172
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminohexane
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Synonyme(s) :
(S)-2-Hexylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Beilstein:
1718994
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Chaîne SMILES 
CCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
WGBBUURBHXLGFM-LURJTMIESA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
26.6 °F
Point d'éclair (°C)
-3 °C