Principaux documents
726346
Sigma-Aldrich
(R,S)-3-Benzyloxy-2-methylpropionaldehyde
≥95%
Synonyme(s) :
(R,S)-3-(Benzyloxy)-2-methylpropanal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Beilstein:
2504211
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(COCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(7-12)8-13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-7,10H,8-9H2,1H3
Clé InChI
XYUPRHVYEKOWCD-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable