723983
Potassium indole-6-trifluoroborate
95%
Synonyme(s) :
Potassium 6-indolyltrifluoroborate, Potassium indolyl-6-trifluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Pf
297-302 °C
Chaîne SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6BF3N.K/c10-9(11,12)7-2-1-6-3-4-13-8(6)5-7;/h1-5,13H;/q-1;+1
Clé InChI
QRRROZIXUXOCTN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Indole derivatives by reacting with various aryl halides via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
- (1H-indol-6-yl)boronic acid by hydrolysis using silica gel and water.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable