722197
Methyl thiocyanate
97%
Synonyme(s) :
Thiocyanic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Densité
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSC#N
InChI
1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
Clé InChI
VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.3 °C - closed cup