Documents
721840
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
3,5-Dibromoisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Br2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
218-223 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
LRKLXFGPVUZEDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable