Principaux documents
721492
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzylamine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Pf
41-45 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5,8-9H2
Clé InChI
ZDBWYUOUYNQZBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Gonzalo Pérez-Mitta et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(18), 6011-6017 (2015-04-17)
The ability to modulate the surface chemical characteristics of solid-state nanopores is of great interest as it provides the means to control the macroscopic response of nanofluidic devices. For instance, controlling surface charge and polarity of the pore walls is