Principaux documents
720356
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-amine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
3-Phenylpropargylamine hydrochloride
1 G
176,00 $
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
176,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
222-226 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
Clé InChI
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable