Principaux documents
719986
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)bis(trimethylsilylmethyl)palladium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H34PdSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.03
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Pf
52-62 °C
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CC=CCCC=C1.C[Si](C)(C)C[Pd]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12.2C4H11Si.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-5(2,3)4;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2,2-4H3;/b2-1-,8-7-;;;
Clé InChI
OOUJKOJUEUVIOB-PHFPKPIQSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup