Principaux documents
719692
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecene-1-thiol
97%
Synonyme(s) :
Oleyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH2CH=CHCH2(CH2)6CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
liquid
Densité
0.852 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCS
InChI
1S/C18H36S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
LJLJPBMSWIYGOA-KTKRTIGZSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup