Principaux documents
719463
Sigma-Aldrich
o-Tolylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
2-Methylphenylboronic acid MIDA ester, 6-Methyl-2-o-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14BNO4
Poids moléculaire :
247.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
174-178 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-5-3-4-6-10(9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
YSHPENZDVGWTJJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable