71915
Sodium 1-propanethiolate
technical, ≥95% (RT)
Synonyme(s) :
1-Propanethiol sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (RT)
Forme
crystals
Chaîne SMILES
CCCS[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges