719013
(Piperidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate
internal salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
134-149 °C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12BF3N/c8-7(9,10)6-11-4-2-1-3-5-11/h1-6H2/q-1/p+1
Clé InChI
PFMNVTAJBBIDDU-UHFFFAOYSA-O
Application
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.