Principaux documents
718734
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7F3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
102-106 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
COc1cc(CC#N)c(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7F3N2O3/c1-18-9-4-6(2-3-14)8(15(16)17)5-7(9)10(11,12)13/h4-5H,2H2,1H3
Clé InChI
IANAREFPKLOIAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable