718548
(S)-(+)-1,2-Propanediol-1-13C
99 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
96% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 20 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
C[C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1/i2+1
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-QQPKUSCQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable