Principaux documents
718157
Sigma-Aldrich
Silver(II) picolinate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8AgN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
172-173 °C
Chaîne SMILES 
O=C(O[Ag]OC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/2C6H5NO2.Ag/c2*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Clé InChI
WWTBYVQANMUFPG-UHFFFAOYSA-L
Application
Reagent for:
  • Synthesis of the polycyclic dimeric pyrrole-imidazole alkaloid (±)-palau′amine
  • Oxidation reactions (oxidizing agent)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Total synthesis of palau'amine.
Ian B Seiple et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1095-1098 (2009-12-31)
Total syntheses of (+/-)-massadine and massadine chloride.
Shun Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(49), 16490-16491 (2008-12-04)