Principaux documents
717657
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1-naphthaleneboronic acid
Synonyme(s) :
(2-Methoxy-1-naphthalenyl)boronic acid, (2-Methoxy-1-naphthyl)boronic acid, 1-(2-Methoxynaphthyl)boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
125-130 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(10)12(13)14/h2-7,13-14H,1H3
Clé InChI
NHVWTZOWDLOBBS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Design of phosphorus C,P-ligands for environmentally benign cross-coupling reactions
  • Sterically hindered Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
  • Deboronation homocoupling reactions
  • Copper-catalyzed N-arylation of imidazoles
  • Stereoselective preparation of biaryl compounds via palladium-catalyzed asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable