Documents
717460
Sigma-Aldrich
Chloro[tri(o-tolyl)phosphine]gold(I)
95%
Synonyme(s) :
[Tri(2-methylphenyl)phosphine]gold(I) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21AuClP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C
InChI
1S/C21H21P.Au.ClH/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;;/h4-15H,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
VECXLHSTZNCQLD-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Alkylation of silyl enol ethers with orthoalkynylbenzoic acid esters
  • Cycloisomerization
  • Cyclization of 1,6-enynes
  • Tandem [3,3]-sigmatropic rearrangement-cycloisomerization cascade
  • Cycloaddition of enyne derivatives with aryl alkynes or alkenes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable