Principaux documents
717312
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminoterephthalic acid
greener alternative
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
H2DATA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Pf
>300 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
Nc1cc(c(N)cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O4/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2H,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
WIOZZYWDYUOMAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Diaminoterephthalic acid is used as a linker for the formation of metal organic frameworks (MOFs).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alexander von Tesmar et al.
Cell chemical biology, 24(10), 1216-1227 (2017-09-12)
In vitro reconstitution and biochemical analysis of natural product biosynthetic pathways remains a challenging endeavor, especially if megaenzymes of the nonribosomal peptide synthetase (NRPS) type are involved. In theory, all biosynthetic steps may be deciphered using mass spectrometry (MS)-based analyses of
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)