Principaux documents
716693
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H22NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +103.0°, c = 0.5 in dichloromethane
Pf
51-56 °C
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CCCC[C@@H]1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H22NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12,17-18H,7-8,13-14,19H2/t17-,18-/m0/s1
Clé InChI
ZATLZEHZPXYMFE-ROUUACIJSA-N
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup