Documents
716537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
207-212 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable