745022
9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonyl chloride
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
COgen, 9-Methylfluorene-9-carbonyl chloride
291,00 $
About This Item
291,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
CC1(C(Cl)=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
Clé InChI
ZQYOOHGEBHBNTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
For more information please visit: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Use with the COware Platform
Liaison
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
Contenu apparenté
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.