Principaux documents
716405
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-Iodosalicylic acid
5 G
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
172,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5IO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
229-234 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
iodo
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
UQOZVZTUJNRMBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
H Goudonnet et al.
Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales, 176(5), 707-715 (1982-01-01)
In the series of salicylic acids derivatives investigated 3,5-DIS has a large inductive effect of enzymes with respect to the metabolism of xenobiotics: rise in the rate of Cyt. P 450; increase of ethoxycoumarin deethylase, bilirubin glucuronosyl transferase and benzphetamine-N-demethylase