Principaux documents
716294
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
≥94%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3F4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥94%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.400
Densité
1.355 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of aminopyridines via amination reactions
Catalytic ligand for:
  • Regioselective preparation of tetramethylbiphenyls via aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23.9 °C - closed cup