Principaux documents
678570
Sigma-Aldrich
5-Methylfuran-2-carbonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
5-Methyl-2-furoyl chloride
1 G
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
149,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
27-31 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
196.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91.1 °C - closed cup