Documents
715182
Sigma-Aldrich
Copper iodide dimethyl sulfide complex
97%
Synonyme(s) :
μ-Iodotri-μ3-iodotris[thiobis[methane]]tetracopper
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H18Cu4I4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
948.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Pf
102-106 °C
Chaîne SMILES 
[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.CSC.CSC.CSC
InChI
1S/3C2H6S.4Cu.4HI/c3*1-3-2;;;;;;;;/h3*1-2H3;;;;;4*1H/q;;;4*+1;;;;/p-4
Clé InChI
PXRJJSAVIXAAON-UHFFFAOYSA-J
Application
Catalyst for conjugate addition reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable