714844
4-(Dimethylamino)pyridine solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
DMAP solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
0.5 M in THF
Indice de réfraction
n20/D 1.417
Densité
0.884 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.0 °F
Point d'éclair (°C)
-17.8 °C