Documents
714828
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-iodo-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H2ClIN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
102-106 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H2ClIN2O2/c6-5-4(7)1-3(2-8-5)9(10)11/h1-2H
Clé InChI
KUMMEUQAQSZVOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable