Principaux documents
714453
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
97%
1 G
41,90 $
41,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
41,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
28-33 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup