Documents
713163
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16BF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (T)
98%
Forme
powder
Impuretés
≤0.5% water
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BF4/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
LAGDCVJRCOKWTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable