Principaux documents
495905
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogencyanamide
98%
Synonyme(s) :
mono-Sodium cyanamide, Cyanamide monosodium salt
5 G
60,90 $
25 G
212,00 $
60,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
60,90 $
25 G
212,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NCNHNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.02
Beilstein:
3624175
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
60,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
98%
Forme
powder
Pf
>360 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na]NC#N
InChI
1S/CHN2.Na/c2-1-3;/h2H;/q-1;+1
Clé InChI
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Jesús García-Valdés et al.
Journal of inorganic biochemistry, 197, 110689-110689 (2019-05-18)
Bis-cations with two 2,3-diferrocenylcyclopropenium fragments 3a-d, and the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-2-imidazolinium tetrafluoroborates 4a, d or the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ium tetrafluoroborates 4b, c were obtained by interactions of 2,3-diferrocenyl-1-ethoxycyclopropenium tetrafluoroborate 1 with bis-1,4-N,N-(2a, d) or bis-1,5-N,N-(2b, c) nucleophiles. The reactions of 3a-d with sodium azide