Principaux documents
712892
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Dibenzylamino)propionaldehyde
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Dibenzylamino)propanal, N,N-Dibenzyl-L-alaninal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.34
Numéro Beilstein :
4293933
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96.5-103.5% (NT)
97%
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D -36.0±2.0°, c = 1 in ethanol
Groupe fonctionnel
aldehyde
amine
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](C=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO/c1-15(14-19)18(12-16-8-4-2-5-9-16)13-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3/t15-/m0/s1
Clé InChI
GFYXFRCVQSKSDO-HNNXBMFYSA-N
Application
(S)-(-)-2-(Dibenzylamino)propionaldehyde can be employed as a building block for the preparation of:
  • Linezolid dipeptide derivatives and 3-oxazolidin-2-one analogs.
  • (2R,3S)-3-Dibenzylamine-1-nitrobutan-2-ol by reacting with bromonitromethane via nitro-aldol reaction using SmI2 as a catalyst.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Design, synthesis and evaluation of the antibacterial activity of new Linezolid dipeptide-type analogues
Garcia-Olaiz GD, et al.
Bioorganic Chemistry, 95, 103483-103483 (2020)
Antibacterial activity of new oxazolidin-2-one analogues in methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains
Cordova-Guerrero, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 15(4), 5277-5291 (2014)
Efficient nitro-aldol reaction using SmI2: A new route to nitro alcohols under very mild conditions
Concellon J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(20), 7919-7922 (2006)