Principaux documents
712124
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-1,3-butadiene
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
[(E)-1,3-Butadienyl]benzene
1 G
282,00 $
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
282,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Beilstein:
1901458
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
Contient
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
Clé InChI
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F
Point d'éclair (°C)
55 °C