Documents
712051
Sigma-Aldrich
L-α-Cyclopropylglycine
95%
Synonyme(s) :
(S)-Amino-cyclopropylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro Beilstein :
5728866
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
94.0-106.0% (NT)
95%
Forme
lumps
Activité optique
[α]/D +101±4°, c = 1% in 1 M HCl
Impuretés
≤5.0% water
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-4(5(7)8)3-1-2-3/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable