Key Documents
710946
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphonium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H10BF4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
209-212 °C
Chaîne SMILES 
C[PH+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9P.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q;-1/p+1
Clé InChI
STGWVMOSDQDHFH-UHFFFAOYSA-O
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable