710466
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine
97%
Synonyme(s) :
Di-o-anisylphosphine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
86-90 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
COc1ccccc1Pc2ccccc2OC
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,17H,1-2H3
Clé InChI
HFEAMIKDDWKNAG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Allylation of phenols
- Synthesis of neutral rhodium(I) complexes
- Dinuclear Pd(II) complexes bearing bis-bidentate tetraphos ligands
- CO-ethylene copolymerization reactions
- Suzuki-Miyaura reaction for synthesis of alkyl derivatives phosphine sulfonate (P-O) ligands
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable