Principaux documents
709301
Sigma-Aldrich
Iron arsenide
pieces, 99.5% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AsFe2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.5% trace metals basis
Forme
pieces
Pf
>400 °C
Chaîne SMILES 
[Fe]1[Fe]=[As]1
InChI
1S/As.2Fe
Clé InChI
FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable