Key Documents
709220
Sigma-Aldrich
Strontium tungsten oxide
powder, −200 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
SrWO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: strontium
reagent type: catalyst
core: tungsten
Taille des particules
−200 mesh
Pf
>400 °C
Densité
6.187 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Sr++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/4O.Sr.W/q;;2*-1;+2;
Clé InChI
KXELQHMRKFESFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable