709182
Molybdenum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
MoB
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Taille des particules
−325 mesh
Pf
2180 °C
Densité
8.65 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES
B#[Mo]
InChI
1S/B.Mo
Clé InChI
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable