Principaux documents
709166
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
10 G
364,00 $
364,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
364,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N2O2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
364,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2.H2O/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3