Documents
709123
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl isothiocyanate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.517
Densité
1.080 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NOS/c1-6-3-2-5-4-7/h2-3H2,1H3
Clé InChI
HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.0 °F
Point d'éclair (°C)
18.9 °C