Principaux documents
708119
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
3-Chloro-1H-indazole-5-carbaldehyde
250 MG
82,00 $
82,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
82,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
190-195 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
PQBPTICJDNOFJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable