Key Documents
708097
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2[nH]nc(Br)c2c1
InChI
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
RWQMEUDBXGKAER-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable