Documents
707546
Sigma-Aldrich
Pyrazole-d4
97 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,2-Diazole-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3D4N2
Poids moléculaire :
72.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
67-70  °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1nn([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
Clé InChI
WTKZEGDFNFYCGP-MSWVZFBTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable