Key Documents
707171
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-2,5-Diphenylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Activité optique
[α]22/D −34.0°, c = 0.5 in chloroform
Pf
71-77 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1C[C@@H]2C=C([C@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m1/s1
Clé InChI
BDYBOFJAEBJDMI-QZTJIDSGSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves