Documents
706736
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylbenzene
97%
Synonyme(s) :
3-Allyltoluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511
Point d'ébullition
60 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CC=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h3-4,6-8H,1,5H2,2H3
Clé InChI
JVQAREFZPKBHPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C