Key Documents
706485
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
54-58 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
COc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
Clé InChI
IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yonah H Mwalwisi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 558-570 (2016-08-10)
A simple, cost effective, accurate, and precise RP-HPLC method was developed for the simultaneous determination of sulfalene and sulfadoxine in fixed dose dual combinations with pyrimethamine together with their related substances. Proprietary products containing these combinations are often being prescribed